missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3R)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic Acid |
| CAS | 486460-00-8 |
| Molekylær formel | C15 H18 F3 N O4 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Benzenebutanoic acid, β-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2,4,5-trifluoro-, (βR)-, (βR)-β-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2,4,5-trifluorobenzenebutanoic acid, (3R)-3-[(1,1-Dimethylethoxycarbonyl)amino]-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic acid, (3R)-3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic acid, (3R)-3-[N-(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic acid, (R)-3-(((tert-Butoxy)carbonyl)amino)-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butyric acid, (R)-3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic acid, (R)-3-[(tert-Butyloxycarbonyl)amino]-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18F3NO4/c1-15(2,3)23-14(22)19-9(6-13(20)21)4-8-5-11(17)12(18)7-10(8)16/h5,7,9H,4,6H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)/t9-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(=O)O)Cc1cc(F)c(F)cc1F |
| IUPAC navn | (3R)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 333.3 |
| Formel vægt | 333.1188 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?