missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R)-(+)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(+)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 95715-86-9 |
| Molekylær formel | C12H21NO5 |
| Mængde | 2 g |
| Synonym | (4R)-2,2-Dimethyl-3,4-oxazolidinedicarboxylic Acid 3-(1,1-Dimethylethyl) 4-Methyl Ester, (R)-2,2-Dimethyloxazolidine-3,4-dicarboxylic Acid 3-tert-Butyl Ester 4-Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H21NO5/c1-11(2,3)18-10(15)13-8(9(14)16-6)7-17-12(13,4)5/h8H,7H2,1-6H3/t8-/m1/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@H]1COC(C)(C)N1C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | 3-O-tert-butyl 4-O-methyl (4R)-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine-3,4-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 259.3 |
| Formel vægt | 259.142 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?