Få mere at vide
R-(-)-3-Quinuclidinol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | R-(-)-3-Quinuclidinol Hydrochloride |
| CAS | 42437-96-7 |
| Molekylær formel | C7H14ClNO |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol Hydrochloride, (R)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol Hydrochloride, (3R)-3-Quinuclidinol Hydrochloride, (R)-(-)-3-Hydroxyquinuclidinium Chloride, (R)-3-Quinuclidinol Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO.ClH/c9-7-5-8-3-1-6(7)2-4-8;/h6-7,9H,1-5H2;1H/t7-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.O[C@H]1CN2CCC1CC2 |
| IUPAC navn | (3R)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.65 |
| Formel vægt | 163.0764 |