Få mere at vide
(R)-3-Pyrrolidinol hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11956731 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11956731 1 g 1g
11966731 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11956731 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 442100010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 104706-47-0
Molekylær formel C4H9NO·ClH
Molekylvægt (g/mol) 123.58
InChI nøgle QPMSJEFZULFYTB-PGMHMLKASA-N
Synonym r-3-hydroxypyrrolidine hydrochloride, r---3-pyrrolidinol hydrochloride, 3r-pyrrolidin-3-ol hydrochloride, r-pyrrolidin-3-ol hydrochloride, r-3-hydroxypyrrolidine hcl, r-3-pyrrolidinol hydrochloride, 3r-3-hydroxypyrrolidine hydrochloride, 3r-pyrrolidinol hydrochloride, r-+-3-pyrrolidinol hydrochloride
PubChem CID 2759336
IUPAC navn (3R)-pyrrolidin-3-ol;hydrochloride
SMIL C1CNCC1O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-3-Pyrrolidinol hydrochloride
Smeltepunkt 102°C to 107.5°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (Argentometry)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Specifik rotation -7.6
Formel vægt 123.58
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-3-Pyrrolidinol hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.