Få mere at vide
(R)-(+)-3-Pyrrolidinol, 98%
Artikelnummer. 10104211 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10104211 1 g Glasflaske 1g
10663562 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10104211 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 344570010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2799-21-5 | C4H9NO | 87.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2799-21-5
Molekylær formel C4H9NO
Molekylvægt (g/mol) 87.12
MDL nummer MFCD00145220
InChI nøgle JHHZLHWJQPUNKB-SCSAIBSYSA-N
Synonym r-3-hydroxypyrrolidine, r-pyrrolidin-3-ol, r-3-pyrrolidinol, 3r-pyrrolidin-3-ol, 3r-3-pyrrolidinol, r-hydroxypyrrolidine, r-+-3-hydroxypyrrolidine, r-hp, 3-pyrrolidinol, 3r, 3r-pyrrolidinol
PubChem CID 2759337
IUPAC navn (3R)-pyrrolidin-3-ol
SMIL C1CNCC1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-3-Pyrrolidinol
Tæthed 1.0480g/mL
Kogepunkt 108°C to 110°C (8.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4870 to 1.491
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.048
Specifik rotationstilstand +6° (20°C C=3.5,CH3OH)
Specifik rotation + 6
Formel vægt 87.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Viskøs væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • R-(+)-3-Pyrrolidinol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.