Få mere at vide
(R)-(-)-3-Piperidinamin-dihydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(-)-3-Piperidinamine dihydrochloride |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 207.5°C to 211.5°C |
| Farve | Tan to White |
| Elementær analyse | 33.5 to 35.9% C, 15.5 to 16.8% N |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Mængde | 1 g |
| Specifik rotation | -1° to -3° (20°C, 589nm) (c=1, water) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- (R)-(-)-3-Piperidinamine dihydrochloride, 97%
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.