Learn More
(R)-(-)-3-Piperidinamin-dihydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10361970 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
10361970 250 mg 250mg
10431250 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10361970 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 436412500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 334618-23-4
Molekylær formel C5H12N2·2ClH
Molekylvægt (g/mol) 173.09
InChI nøgle GGPNYXIOFZLNKW-ZJIMSODOSA-N
Synonym r-3-aminopiperidine dihydrochloride, r-piperidin-3-amine dihydrochloride, r---3-aminopiperidine dihydrochloride, r-3-piperidinamine dihydrochloride, 3r-piperidin-3-amine dihydrochloride, r-3-amino-piperidine dihydrochloride, r---3-aminopiperidine 2hcl, r-3-aminopiperidine 2hcl, r-3-amino piperidine dihcl
PubChem CID 16211333
IUPAC navn (3R)-piperidin-3-amin;dihydrochlorid
SMIL C1CC(CNC1)N.Cl.Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-3-Piperidinamine dihydrochloride
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 207.5°C to 211.5°C
Farve Tan til hvid
Elementær analyse 33.5 to 35.9% C, 15.5 to 16.8% N
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Specifik rotation -1° to -3° (20°C, 589nm) (c=1, water)
Formel vægt 173.09
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • (R)-(-)-3-Piperidinamine dihydrochloride, 97%
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.