Få mere at vide
(R)-3-Phenylmorpholine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15432182 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15432182 5 g 5g
15402182 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15432182 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 456790050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 1624261-27-3
Molekylær formel C10H13NO·ClH
Molekylvægt (g/mol) 199.68
InChI nøgle BZPHPXWWVHPSOP-PPHPATTJSA-N
Synonym r-3-phenylmorpholine hydrochloride, 3r-3-phenyl-morpholine hcl, 3r-3-phenylmorpholine hydrochloride
PubChem CID 71650782
IUPAC navn (3R)-3-phenylmorpholine;hydrochloride
SMIL C1COCC(N1)C2=CC=CC=C2.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-3-Phenylmorpholine hydrochloride
Smeltepunkt 192.0°C to 193.5°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96.0 to max. 104% min. (Argentometry)
Mængde 5 g
Formel vægt 199.68
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-3-Phenylmorpholine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.