Få mere at vide
(R)-3-Methylpyrrolidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-3-Methylpyrrolidine |
| CAS | 69498-24-4 |
| Molekylær formel | C5 H11 N |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (3R)-3-Methylpyrrolidine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11N/c1-5-2-3-6-4-5/h5-6H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1CCNC1 |
| IUPAC navn | (3R)-3-methylpyrrolidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 85.147 |
| Formel vægt | 85.089 |