Få mere at vide
(R)-3-methylmorpholinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15509911 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15509911
Brand: Thermo Scientific Acros 456780050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 953780-78-4 | C5H11NO·ClH | 137.61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 953780-78-4
Molekylær formel C5H11NO·ClH
Molekylvægt (g/mol) 137.61
InChI nøgle MSOCQCWIEBVSLF-NUBCRITNSA-N
Synonym r-3-methylmorpholine hydrochloride, 3r-3-methylmorpholine hydrochloride, c5h11no.clh, ksc494m2h, r-3-methylmorpholin hydrochloride, r-3-methylmorpholinehydrochloride, r-3-methyl-morpholine hydrochloride, 3r-3-methyl-morpholine hydrochloride, 3r-3-methylmorpholine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 57356922
IUPAC navn (3R)-3-methylmorpholin;hydrochlorid
SMIL CC1COCCN1.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-3-Methylmorpholine hydrochloride
Smeltepunkt 126.0°C to 128.5°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96.0 to max. 104% min. (Argentometry)
Mængde 5 g
Specifik rotation 1.86
Formel vægt 137.61
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-3-Methylmorpholine hydrochloride, 97%
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sicherheitshinweis
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
RUO– Kun brug til forskning
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt