missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(R)-(+)-3-Methylcyclopentanone, TRC

Artikelnummer. 30472943
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30472943 500 mg
30469718 250 mg
30470372 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30472943 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM479038500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 6672-30-6
Molekylær formel C6H10O
Molekylvægt (g/mol) 98.14
Synonym (3R)-3-Methylcyclopentanone, (+)-3-Methylcyclopentanone, (3R)-3-Methylcyclopentan-1-one, (R)-3-Methylcyclopentanone
IUPAC navn (3R)-3-methylcyclopentan-1-one
SMIL C[C@@H]1CCC(=O)C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-3-Methylcyclopentanone
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H10O/c1-5-2-3-6(7)4-5/h5H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1
Formel vægt 98.0732
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.