Få mere at vide
(R)-(-)-3-Methyl-2-butanol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383136
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11383136 250 mg 250mg
11373136 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383136 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11008.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1572-93-6 | C5H12O | 88.15 g/mol
(R)-(-)-3-Methyl-2-butanol, anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges også som opløsningsmiddel og mellemprodukt ved fremstilling af andre kemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(R)-(-)-3-Methyl-2-butanol, anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges også som opløsningsmiddel og mellemprodukt ved fremstilling af andre kemikalier.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1572-93-6
Molekylær formel C5H12O
Molekylvægt (g/mol) 88.15
MDL nummer MFCD00065949
InChI nøgle MXLMTQWGSQIYOW-RXMQYKEDSA-N
Synonym 2r-3-methylbutan-2-ol, r---3-methyl-2-butanol, 2-butanol, 3-methyl-, 2r, r-3-methyl-2-butanol, r-3-methylbutan-2-ol, 2r-3-methyl-2-butanol, r---isopropyl methyl carbinol, unii-2nk7o363q6 component, unii-93ff0f303r component
PubChem CID 638099
IUPAC navn (2R)-3-methylbutan-2-ol
SMIL CC(C)C(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-3-Methyl-2-butanol
Kogepunkt 112°C
Flammepunkt 26°C (78°F)
Mængde 250 mg
FN nummer UN1105
Beilstein 3535088
Optisk rotation −5° (Neat)
Formel vægt 88.15
Procent renhed ≥98%