Få mere at vide
(R)-3-isopropyl-2,5-dimethoxy-3,6-dihydropyrazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15492456
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15492456 1 mL 1ml
15482456 5 mL 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15492456 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56077.XF
Request Bulk or Custom Format
CAS: 109838-85-9 | C9H16N2O2 | 184.239 g/mol
(R)-3-isopropyl-2,5-dimethoxy-3,6-dihydropyrazinChiralt hjælpestof til syntese afα -aminosyrer. Det er en hæmmer med antitumoraktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(R)-3-isopropyl-2,5-dimethoxy-3,6-dihydropyrazinChiralt hjælpestof til syntese afα -aminosyrer. Det er en hæmmer med antitumoraktivitet.
Opløselighed Opløselig
i kloroform og ethanol
Noter
°Opbevares ved -20 C. Holdes væk fra oxidationsmidler. Hygroskopisk. Opbevares under inert atmosfære.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109838-85-9
Molekylær formel C9H16N2O2
Molekylvægt (g/mol) 184.239
MDL nummer MFCD00040565
InChI nøgle FCFWEOGTZZPCTO-MRVPVSSYSA-N
Synonym r-2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, r-2-isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazine, pyrazine, 2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-1-methylethyl-, 2r, r-2,5-dimethoxy-3-isopropyl-3,6-dihydropyrazine, 2r-2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, 2r-2-isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazine, r-2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpiperazine, 2r-3,6-dimethoxy-2-propan-2-yl-2,5-dihydropyrazine, 2r---2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine
PubChem CID 736066
IUPAC navn (2R)-3,6-dimethoxy-2-propan-2-yl-2,5-dihydropyrazin
SMIL CC(C)C1C(=NCC(=N1)OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-3-Isopropyl-2,5-dimethoxy-3,6-dihydropyrazine
Tæthed 1.028
Flammepunkt 85°C (185°F)
Mængde 1 mL
Beilstein 3542790
Opløselighedsinformation Soluble in Chloroform and Ethanol
Optisk rotation −102° (c=1 in Ethanol)
Formel vægt 184.24
Procent renhed 98%