Få mere at vide
(R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran, TRC
Artikelnummer. 30392628
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30392628 1 g
1 options
Artikelnummer. 30392628 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9577601G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran
CAS 86087-24-3
Molekylær formel C4H8O2
Mængde 1 g
Synonym (3R)-Tetrahydro-3-furanol, (R)-Tetrahydro-3-furanol, (-)-3-Hydroxytetrahydrofuran, (3R)-3-Hydroxytetrahydrofuran, (R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran, (R)-(-)-Tetrahydrofuran-3-ol, (R)-(-)-Tetrahydrofuran-3-ol, (R)-3-Hydroxytetrahydrofuran, (R)-Tetrahydro-3-furanol, (R)-Tetrahydrofuran-3-ol
InChI formel InChI=1S/C4H8O2/c5-4-1-2-6-3-4/h4-5H,1-3H2/t4-/m1/s1
SMIL O[C@@H]1CCOC1
IUPAC navn (3R)-oxolan-3-ol
Molekylvægt (g/mol) 88.11
Formel vægt 88.0524