Få mere at vide
(R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10391720 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10391720 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10391720 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 434070010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
CAS: 86087-24-3 | C4H8O2 | 88,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran
CAS 86087-24-3
CAS min % 97.5
Farve Farveløs
CAS Max % 100.0
Mængde 1 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Molekylær formel C4H8O2
MDL nummer MFCD00067101
Synonym r---3-hydroxytetrahydrofuran, r-tetrahydrofuran-3-ol, r-3-hydroxytetrahydrofuran, 3r-oxolan-3-ol, 3r-tetrahydrofuran-3-ol, r-+-3-hydroxytetrahydrofuran, r-tetrahydro-furan-3-ol, 3-furanol, tetrahydro-, 3r, pubchem7071, 2-furanyl,tetrahydro-3-hydroxy-, r-9ci
Kogepunkt 181,0 °C
InChI nøgle XDPCNPCKDGQBAN-SCSAIBSYSA-N
SMIL C1COCC1O
IUPAC navn (3R)-oxolan-3-ol
Molekylvægt (g/mol) 88.11
PubChem CID 641512
Formel vægt 88.11
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.