Få mere at vide
(R)-(-)-3-Hydroxypyrrolidine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(-)-3-Hydroxypyrrolidine Hydrochloride |
| CAS | 104706-47-0 |
| Molekylær formel | C4H10ClNO |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | (3R)-3-Hydroxypyrrolidine Hydrochloride, (3R)-3-Pyrrolidinol Hydrochloride, (R)-(-)-3-Pyrrolidinol Hydrochloride, (R)-3-Hydroxypyrrolidine Hydrochloride, (R)-3-Pyrrolidinol Hydrochloride, (R)-Pyrrolidin-3-ol Hydrochloride, 3-(R)-Hydroxypyrrolidine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO.ClH/c6-4-1-2-5-3-4;/h4-6H,1-3H2;1H/t4-;/m1./s1 |
| SMIL | Cl.O[C@@H]1CCNC1 |
| IUPAC navn | (3R)-pyrrolidin-3-ol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 123.58 |
| Formel vægt | 123.0451 |