Få mere at vide
(R)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15479477
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15479477 1 g 1g
15489477 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15479477 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52743.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
(R)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride is used as a darifenacin Intermediate.
Solubility
Soluble in DMSO.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Stable under recommended storage conditions. Keep away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104706-47-0
Molekylær formel C4H10ClNO
Molekylvægt (g/mol) 123.58
MDL nummer MFCD00191570
InChI nøgle QPMSJEFZULFYTB-PGMHMLKASA-N
Synonym r-3-hydroxypyrrolidine hydrochloride, r---3-pyrrolidinol hydrochloride, 3r-pyrrolidin-3-ol hydrochloride, r-pyrrolidin-3-ol hydrochloride, r-3-hydroxypyrrolidine hcl, r-3-pyrrolidinol hydrochloride, 3r-3-hydroxypyrrolidine hydrochloride, 3r-pyrrolidinol hydrochloride, r-+-3-pyrrolidinol hydrochloride
PubChem CID 2759336
IUPAC navn (3R)-pyrrolidin-3-ol;hydrochloride
SMIL C1CNCC1O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride
Smeltepunkt 104°C to 107°C
Mængde 1 g
Beilstein 4450078
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO.
Optisk rotation −7.6° (c=3.5 in Methanol)
Formel vægt 123.58
Procent renhed 97%