Få mere at vide
(R)-(+)-3-Hydroxypyrrolidin, 99 %, ee 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378856
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11378856 1 g 1g
11388856 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378856 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19499.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2799-21-5 | C4H9NO | 87.122 g/mol
(R)-(+)-3-Hydroxypyrrolidin anvendes til enantioselektiv tilsætning af diethylzink til aromatiske aldehyder, hvilket fører til optisk aktive sekundære alkoholer. Bruges også til at forberede-κ -opioidreceptoragonister.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(R)-(+)-3-Hydroxypyrrolidin anvendes til enantioselektiv tilsætning af diethylzink til aromatiske aldehyder, hvilket fører til optisk aktive sekundære alkoholer. Bruges også til at forberede-κ -opioidreceptoragonister.
Opløselighed Opløselig i vand og methanol
.
Bemærkninger
Opbevares under inert gas. Det er følsomt over for fugt. Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere. Den er hygroskopisk og følsom over for luft. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2799-21-5
Molekylær formel C4H9NO
Molekylvægt (g/mol) 87.122
MDL nummer MFCD00145220
InChI nøgle JHHZLHWJQPUNKB-SCSAIBSYSA-N
Synonym r-3-hydroxypyrrolidine, r-pyrrolidin-3-ol, r-3-pyrrolidinol, 3r-pyrrolidin-3-ol, 3r-3-pyrrolidinol, r-hydroxypyrrolidine, r-+-3-hydroxypyrrolidine, r-hp, 3-pyrrolidinol, 3r, 3r-pyrrolidinol
PubChem CID 2759337
IUPAC navn (3R)-pyrrolidin-3-ol
SMIL C1CNCC1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-3-Hydroxypyrrolidine
Smeltepunkt 15°C
Tæthed 1.048
Kogepunkt 108°C to 110°C (8 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Assay Procent Noter ee 99 %
Brydningsindeks 1.49
Mængde 1 g
Beilstein 5376132
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water and methanol.
Optisk rotation +6.5° (c=3.5 in Methanol)
Formel vægt 87.12
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(+)-3-Hydroxypyrrolidine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (R)-3-Pyrrolidinol