Få mere at vide
(R)-(+)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride, 98%
Artikelnummer. 10703932 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10703932 1 g 1g
10260220 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10703932 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 434470010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 198976-43-1 | C5H12ClNO | 137.61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 198976-43-1
Molekylær formel C5H12ClNO
Molekylvægt (g/mol) 137.61
MDL nummer MFCD00192221
InChI nøgle VLECDMDGMKPUSK-NUBCRITNSA-N
Synonym r-3-hydroxypiperidine hydrochloride, r-piperidin-3-ol hydrochloride, 3r-piperidin-3-ol hydrochloride, r-+-3-hydroxypiperidine hydrochloride, r-3-hydroxypiperidine hydrocloride, r-3-hydroxypiperidine hcl, r-+-3-piperidinol hydrochloride, r-3-hydroxylpiperidine hydrochloride, 3r-3-piperidinol hydrochloride, r-3-piperidinol hydrochloride
PubChem CID 2759333
IUPAC navn (3R)-piperidin-3-ol;hydrochlorid
SMIL C1CC(CNC1)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 134°C to 138°C
Farve Hvid
Elementær analyse 42.18 to 44.73%, 9.92 to 10.43%
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Mængde 1 g
Specifik rotation + 7.1
Formel vægt 137.61
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(+)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.