Få mere at vide
(R)-3-Hydroxyisobutyric Acid Potassium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-3-Hydroxyisobutyric Acid Potassium Salt |
| CAS | 1402046-49-4 |
| Molekylær formel | C4H7KO3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 3-hydroxy-2-methylpropanoic Acid Potassium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O3.K/c1-3(2-5)4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/t3-;/m1./s1 |
| SMIL | OC[C@@H](C)C(O[K])=O |
| IUPAC navn | potassium;(2R)-3-hydroxy-2-methylpropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.19 |
| Formel vægt | 142.0032 |