Få mere at vide
(R)-3-Hydroxydecanoic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | R-(3)-Hydroxydecanoic Acid, Methyl Ester |
| CAS | 56618-58-7 |
| Molekylær formel | C11H22O3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H22O3/c1-3-4-5-6-7-8-10(12)9-11(13)14-2/h10,12H,3-9H2,1-2H3/t10-/m1/s1 |
| SMIL | CCCCCCC[C@@H](O)CC(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl (3R)-3-hydroxydecanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.29 |
| Formel vægt | 202.1569 |