Få mere at vide
(R)-3-Hydroxy Myristic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-3-Hydroxymyristic Acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H28O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13(15)12-14(16)17/h13,15H,2-12H2,1H3,(H,16,17)/t13-/m1/s1 |
| Formel vægt | 244.2038 |