Få mere at vide
(R)-(+)-3-hydroxy-3-phenylpropionsyre, 98+%
Artikelnummer. 11359575
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11359575 250 mg 250mg
11349575 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11359575 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19040.MD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2768-42-5 | C9H9O3 | 165,17 g/mol
Det anvendes i syntesen og evalueringen af en ny, genanvendelig fast-understøttet åben kæde chiral hjælpestof afledt af m-hydrobenzoin til diastereoselektiv reduktion afα -ketoestere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det anvendes i syntesen og evalueringen
af en ny, genanvendelig fast-understøttet åben kæde chiral hjælpestof afledt af m-hydrobenzoin til diastereoselektiv reduktion afα -ketoestere.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2768-42-5
Molekylær formel C9H9O3
Molekylvægt (g/mol) 165.17
MDL nummer MFCD00145219
InChI nøgle AYOLELPCNDVZKZ-MRVPVSSYSA-M
Synonym 3r-3-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, r-3-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, r-3-hydroxy-3-phenylpropionic acid, r-+-3-hydroxy-3-phenylpropionic acid, +-3-phenylhydracrylic acid, benzenepropanoic acid, b-hydroxy-, br, r-+-3-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, benzenepropanoic acid,, a-hydroxy-,, ar, r-+-3-hydroxy-3-phenyl propionic acid, unii-s2w4lws09c component
PubChem CID 6950815
ChEBI CHEBI:51059
IUPAC navn (3R)-3-hydroxy-3-phenylpropansyre
SMIL O[C@H](CC([O-])=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-3-Hydroxy-3-phenylpropionic acid
Smeltepunkt 118 °C til 121 °C
Mængde 250 mg
Beilstein 3197772
Optisk rotation +22° (c=4 i methanol)
Formel vægt 166.18
Procent renhed ≥98%