missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(R)-3-Hydroxy-2-phenylpropanoic acid, TRC

Artikelnummer. 30404159
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30404159 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30404159 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH80638050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (R)-3-Hydroxy-2-phenylpropanoic acid
CAS 17126-67-9
Molekylær formel C9H10O3
Mængde 50 mg
Synonym (αR)-α-(Hydroxymethyl)-benzeneacetic acid, Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)-, (R)-, Tropic acid, (R)-(+)- (8CI), (+)-(R)-Tropic acid, (+)-3-Hydroxy-2-phenylpropionic acid, (+)-Tropic acid, (+)-α-(Hydroxymethyl)benzeneacetic acid, (R)-(+)-Tropic acid, (R)-Tropic acid, D-(+)-Tropic acid, D-Tropic acid
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c10-6-8(9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
SMIL OC[C@H](C(=O)O)c1ccccc1
IUPAC navn (2R)-3-hydroxy-2-phenylpropanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 166.17
Formel vægt 166.063
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.