Få mere at vide
(R)-3-(Fmoc-amino)-3-phenylpropionsyre, 95%
Artikelnummer. 15489545
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15489545 250 mg 250mg
15498597 1 g 1g
15408607 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15489545 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52074.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
CAS: 220498-02-2 | C24H21NO4 | 387,435 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 220498-02-2
Molekylær formel C24H21NO4
Molekylvægt (g/mol) 387.435
MDL nummer MFCD01311783
InChI nøgle PTSLRPMRTOVHAB-JOCHJYFZSA-N
Synonym r-3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, fmoc-r-3-amino-3-phenylpropionic acid, fmoc-l-beta-phenylalanine, fmoc-beta-phe-oh, r-n-fmoc-3-amino-3-phenylpropanoic acid, r-3-fmoc-amino-3-phenylpropionic acid, fmoc-r-phenylalanine, 3r-3-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-3-phenylpropanoic acid, 3r-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, fmoc-d-?-phe-oh
PubChem CID 2734302
IUPAC navn (3R)-3-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-phenylpropansyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(CC(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-3-(Fmoc-amino)-3-phenylpropionic acid
Mængde 250 mg
Beilstein 7982022
Formel vægt 387.43
Procent renhed 95%