Få mere at vide
(R)-3-(Fmoc-amino)-3-(2-nitrophenyl)propionsyre, 98%
Artikelnummer. 15489525
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15489525 1 g 1g
15409535 250 mg 250mg
15499525 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15489525 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52037.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1713.60 DKK
    1470.65 DKK / 1g
    Spare 242.95 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 517905-93-0 | C24H20N2O6 | 432,43 g/mol
Det bruges som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 517905-93-0
Molekylær formel C24H20N2O6
Molekylvægt (g/mol) 432.43
MDL nummer MFCD03428045
InChI nøgle DRESTDPDCGPKNI-UHFFFAOYNA-N
Synonym r-3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-2-nitrophenyl propanoic acid, fmoc-r-3-amino-3-2-nitrophenyl-propionic acid, fmoc-d-beta-phe 2-no2-oh, 3r-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-2-nitrophenyl propanoic acid, pubchem24026, fmoc-beta-phe 2-no2-oh, fmoc-d-?-phe 2-no2-oh, n-fmoc-2-nitro-l-beta-phenylalanine, fmoc-r-3-amino-3-2-nitro-phenyl-propionic acid, r-3-fmoc-amino-3-2-nitrophenyl propionic acid
PubChem CID 2761743
IUPAC navn 3-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-3-(2-nitrophenyl)propansyre
SMIL OC(=O)CC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-3-(Fmoc-amino)-3-(2-nitrophenyl)propionic acid
Smeltepunkt 170 °C til 172 °C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Optisk rotation −182° (c=1 i DMF)
Formel vægt 432.43
Procent renhed 98%