Få mere at vide
(R)-(-)-3-Fluoropyrrolidin hydrochlorid, 97%
Product Code. 11471540
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize':
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde missing translation for 'unitSize'
11471540 5 g 5g
15477635 250 mg 250mg
11461540 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 11471540 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' H26947.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Add to basket
CAS: 136725-55-8 | C4H9ClFN | 125,571 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 136725-55-8
Molekylær formel C4H9ClFN
Molekylvægt (g/mol) 125.571
MDL nummer MFCD04038717
InChI nøgle LENYOXXELREKGZ-PGMHMLKASA-N
Synonym r-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, r---3-fluoropyrrolidine hydrochloride, 3r-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, r---3-fluoropyrrolidinehydrochloride, r-3-fluoro-pyrrolidine hcl, 3r---3-fluoropyrrolidine hydrochloride, pyrrolidine, 3-fluoro-, hydrochloride, 3r, snxdjhbrbbruuuqx@, r-3-fluoropyrrolidine hcl
PubChem CID 2759162
IUPAC navn (3R)-3-fluorpyrrolidin;hydrochlorid
SMIL C1CNCC1F.Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Smeltepunkt 181 °C til 184 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 125.57
Procent renhed 97%