Få mere at vide
(R)-(-)-3-Fluoropyrrolidin hydrochlorid, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(-)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride |
| Smeltepunkt | 181°C to 184°C |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 125.57 |
| Procent renhed | 97% |