Få mere at vide
(R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine dihydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15418925
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15418925 250 mg 250mg
15408925 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15418925 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34401.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 864448-61-3
Molekylær formel C6H16Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 187.108
MDL nummer MFCD08704347
InChI nøgle LCPKWRSLMCUOOZ-QYCVXMPOSA-N
Synonym r-+-3-dimethylamino pyrrolidine dihydrochloride, r-dimethylpyrrolidin-3-yl-amine dihydrochloride, r-n,n-dimethylpyrrolidin-3-amine dihydrochloride, 3r-n,n-dimethylpyrrolidin-3-amine dihydrochloride, r-3-dimethylaminopyrrolidine 2hcl, 3r-+-3-dimethylamino pyrrolidine 2hcl, r-3-dimethylamino pyrrolidine dihydrochloride, r-n,n-dimethyl-3-pyrrolidinamine.2hcl, r-3-dimethylaminopyrrolidine dihydrochloride, dimethyl-pyrrolidin-3-yl-amine dihydrochloride
PubChem CID 53487164
IUPAC navn (3R)-N,N-dimethylpyrrolidin-3-amine;dihydrochloride
SMIL CN(C)C1CCNC1.Cl.Cl
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine dihydrochloride
Smeltepunkt 194°C to 197°C
Mængde 250 mg
Følsomhed Hygroscopic
Optisk rotation +3.1° (c=1 in Water)
Formel vægt 187.11
Procent renhed 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.