Få mere at vide
(R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine dihydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine dihydrochloride |
| Smeltepunkt | 194°C to 197°C |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Optisk rotation | +3.1° (c=1 in Water) |
| Formel vægt | 187.11 |
| Procent renhed | 97% |