Få mere at vide
(R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine, 98%
Artikelnummer. 10694755 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10694755 5 g Glasflaske 5g
10021614 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10694755 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 426990050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 132958-72-6 | C6H14N2 | 114.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 132958-72-6
Molekylær formel C6H14N2
Molekylvægt (g/mol) 114.19
MDL nummer MFCD00191347
InChI nøgle AVAWMINJNRAQFS-ZCFIWIBFSA-N
Synonym r-3-dimethylaminopyrrolidine, r-+-3-dimethylamino pyrrolidine, r-n,n-dimethylpyrrolidin-3-amine, 3r-+-3-dimethylamino pyrrolidine, 3r-n,n-dimethylpyrrolidin-3-amine, 3r-3-dimethylaminopyrrolidine, r-3-dimethylamino pyrrolidine, r-dmap, 3r-n,n-dimethyl-3-pyrrolidinamine, r-dimethyl-pyrrolidin-3-yl-amine
PubChem CID 2758521
IUPAC navn (3R)-N,N-dimethylpyrrolidin-3-amin
SMIL CN(C)C1CCNC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Kogepunkt 166°C
Flammepunkt 51.7°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 114.19
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.