Få mere at vide
(R)-(-)-3-Chloromandelic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(-)-3-Chloromandelic Acid |
| CAS | 61008-98-8 |
| Molekylær formel | C8H7ClO3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (R)-(3-Chlorophenyl)hydroxyacetic Acid, (R)-2-(3-Chlorophenyl)-2-hydroxyethanoic Acid, (R)-3-Chloromandelic Acid, (R)-m-Chloromandelic Acid, (R)-3-Chloro-alpha-hydroxybenzeneacetic Acid, (alphaR)-3-Chloro-alpha-hydroxybenzeneacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClO3/c9-6-3-1-2-5(4-6)7(10)8(11)12/h1-4,7,10H,(H,11,12)/t7-/m1/s1 |
| SMIL | O[C@@H](C(=O)O)c1cccc(Cl)c1 |
| IUPAC navn | (2R)-2-(3-chlorophenyl)-2-hydroxyacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.59 |
| Formel vægt | 186.0084 |