Få mere at vide
(R)-(+)-3-Klor-1-phenyl-1-propanol, TRC
Artikelnummer. 17931785
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17931785 5 g
17921785 10 g
17931145 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17931785 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3795965G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100306-33-0
Molekylær formel C9 H11 Cl O
Molekylvægt (g/mol) 170.64
Synonym (αR)-α-(2-Chloroethyl)benzenemethanol, (R)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol
IUPAC navn (1R)-3-chloro-1-phenylpropan-1-ol
SMIL O[C@H](CCCl)c1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C9H11ClO/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7H2/t9-/m1/s1
Formel vægt 170.0498