Få mere at vide
(R)-(+)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(+)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11ClO/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7H2/t9-/m1/s1 |
| Formel vægt | 170.0498 |