missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R)-3-Chloro-1-phenyl-1-(2-methylphenoxy)propane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-3-Chloro-1-phenyl-1-(2-methylphenoxy)propane |
| CAS | 114446-47-8 |
| Molekylær formel | C16 H17 Cl O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Atomoxetine Impurity 20 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17ClO/c1-13-7-5-6-10-15(13)18-16(11-12-17)14-8-3-2-4-9-14/h2-10,16H,11-12H2,1H3/t16-/m1/s1 |
| SMIL | Cc1ccccc1O[C@H](CCCl)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 1-[(1R)-3-chloro-1-phenylpropoxy]-2-methylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 260.76 |
| Formel vægt | 260.0968 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?