Få mere at vide
(R)-(-)-3-Klor-1,2-propandiol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(-)-3-Chloro-1,2-propanediol |
| CAS | 57090-45-6 |
| Molekylær formel | C3H7ClO2 |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | (2R)-(-)-3-Chloro-1,2-propanediol, (-)-3-Chloro-1,2-propanediol, (2R)-3-Chloro-1,2-propanediol, (R)-(-)-3-Chloro-1,2-propanediol, (R)-3-Chloro-1,2-propanediol, (R)-Monochlorohydrin, (R)-alpha-Chlorohydrin |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2/t3-/m0/s1 |
| SMIL | OC[C@@H](O)CCl |
| IUPAC navn | (2R)-3-chloropropan-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 110.54 |
| Formel vægt | 110.0135 |