Få mere at vide
(R)-3-Carboxy-2-(heptanoyloxy)-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium Chloride, TRC
Artikelnummer. 30395562
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30395562 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30395562 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH29449050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-3-Carboxy-2-(heptanoyloxy)-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium Chloride
CAS 162041-08-9
Molekylær formel C14 H28 N O4 . Cl
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H27NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-14(18)19-12(10-13(16)17)11-15(2,3)4;/h12H,5-11H2,1-4H3;1H/t12-;/m1./s1
SMIL [Cl-].CCCCCCC(=O)O[C@H](CC(=O)O)C[N+](C)(C)C
IUPAC navn [(2R)-3-carboxy-2-heptanoyloxypropyl]-trimethylazanium; chlorid
Molekylvægt (g/mol) 309.829
Formel vægt 309.171