missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(R)-(-)-3-(Carbamoylmethyl)-5-methylhexanoic acid, TRC

Artikelnummer. 30137729
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137729 1 g
30137717 5 g
30011112 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137729 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1759551G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 181289-33-8
Molekylær formel C9 H17 N O3
Molekylvægt (g/mol) 187.24
Synonym (3R)-3-(2-amino-2-oxoethyl)-5-methylhexanoic acid, Hexanoic acid, 3-(2-amino-2-oxoethyl)-5-methyl-, (R)-, (3R)-3-(2-Amino-2-oxoethyl)-5-methylhexanoic acid, (R)-(-)-3-(Carbamoylmethyl)-5-methylhexanoic acid, (R)-3-(Carbamoylmethyl)-5-methylhexanoic acid
IUPAC navn (3R)-3-(2-amino-2-oxoethyl)-5-methylhexanoic acid
SMIL CC(C)C[C@H](CC(=O)N)CC(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (R)-3-(Carbamoylmethyl)-5-methylhexanoic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H17NO3/c1-6(2)3-7(4-8(10)11)5-9(12)13/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H2,10,11)(H,12,13)/t7-/m1/s1
Formel vægt 187.1208
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.