Få mere at vide
(R)-(-)-3-(Carbamoylmethyl)-5-methylhexanoic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-3-(Carbamoylmethyl)-5-methylhexanoic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO3/c1-6(2)3-7(4-8(10)11)5-9(12)13/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H2,10,11)(H,12,13)/t7-/m1/s1 |
| Formel vægt | 187.1208 |
| Procent renhed | >95% |