missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R)-3-(Carbamoylmethyl)-5-methylhexanoic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
(R)-3-(Carbamoylmethyl)-5-methylhexanoic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-3-(Carbamoylmethyl)-5-methylhexanoic Acid |
| CAS | 181289-33-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | (R)-3-(Carbamoylmethyl)-5-methylhexanoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H17 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (3R)-3-(2-amino-2-oxoethyl)-5-methylhexanoic acid, Hexanoic acid, 3-(2-amino-2-oxoethyl)-5-methyl-, (R)-, (3R)-3-(2-Amino-2-oxoethyl)-5-methylhexanoic acid, (R)-(-)-3-(Carbamoylmethyl)-5-methylhexanoic acid, (R)-3-(Carbamoylmethyl)-5-methylhexanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO3/c1-6(2)3-7(4-8(10)11)5-9(12)13/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H2,10,11)(H,12,13)/t7-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)C[C@H](CC(=O)N)CC(=O)O |
| IUPAC navn | (3R)-3-(2-amino-2-oxoethyl)-5-methylhexanoic acid |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?