Få mere at vide
(R)-(+)-3-Butyn-2-ol, 99%
Artikelnummer. 11329535
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11329535 250 mg 250mg
11309535 1 g 1g
11319535 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11329535 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18880.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 42969-65-3 | C4H6O | 70,091 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42969-65-3
Molekylær formel C4H6O
Molekylvægt (g/mol) 70.091
MDL nummer MFCD00211237
InChI nøgle GKPOMITUDGXOSB-SCSAIBSYSA-N
Synonym r-+-3-butyn-2-ol, r-3-butyn-2-ol, 2r-but-3-yn-2-ol, r-but-3-yn-2-ol, 2r-3-butyn-2-ol, 3-butyn-2-ol, 2r, r-+-1-butyn-3-ol, +-3-butyn-2-ol, pubchem20211, r---3-butyne-2-ol
PubChem CID 638102
IUPAC navn (2R)-but-3-yn-2-ol
SMIL CC(C#C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-3-Butyn-2-ol
Tæthed 0.891
Kogepunkt 108 °C til 109 °C
Flammepunkt 28 °C (82 °F)
Brydningsindeks 1.426
Mængde 250 mg
FN nummer UN2929
Beilstein 3587272
Optisk rotation +47° (Pænt)
Formel vægt 70.09
Procent renhed 99%