Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(+)-3-Butyn-2-ol |
| Navn note | 98% ee |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.8900g/mL |
| Kogepunkt | 108,0 °C til 111,0 °C |
| Flammepunkt | 26 °C |
| Enantiomert overskud | 97,5% min. (GC) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- (R)-(+)-3-Butyn-2-ol
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .