Få mere at vide
(R)-(+)-3-Butyn-2-ol, 98%, 98% ee, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10212762 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10212762 1 g Glasflaske 1g
10679863 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10212762 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 366300010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 42969-65-3 | C4H6O | 70.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42969-65-3
Molekylær formel C4H6O
Molekylvægt (g/mol) 70.09
MDL nummer MFCD00211237
InChI nøgle GKPOMITUDGXOSB-SCSAIBSYSA-N
Synonym r-+-3-butyn-2-ol, r-3-butyn-2-ol, 2r-but-3-yn-2-ol, r-but-3-yn-2-ol, 2r-3-butyn-2-ol, 3-butyn-2-ol, 2r, r-+-1-butyn-3-ol, +-3-butyn-2-ol, pubchem20211, r---3-butyne-2-ol
PubChem CID 638102
IUPAC navn (2R)-but-3-yn-2-ol
SMIL CC(C#C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-3-Butyn-2-ol
Navn note 98% ee
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8900g/mL
Kogepunkt 108.0°C to 111.0°C
Flammepunkt 26°C
Enantiomert overskud 97.5% min. (GC)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4235 to 1.4255
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.89
Specifik rotationstilstand + 46.70 (20.00°C neat)
Specifik rotation + 46.70
Formel vægt 70.09
Procent renhed 98%,98% ee
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(+)-3-Butyn-2-ol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.