Få mere at vide
(R)-3-(Boc-amino)piperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15469487
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15469487 5 g 5g
15459487 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15469487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52749.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 309956-78-3 | C10H20N2O2 | 200.282 g/mol
(R)-3-(Boc-amino)piperidin anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(R)-3-(Boc-amino)piperidin anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Opløselig i methanol og ethanol
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 309956-78-3
Molekylær formel C10H20N2O2
Molekylvægt (g/mol) 200.282
MDL nummer MFCD03093382
InChI nøgle WUOQXNWMYLFAHT-MRVPVSSYSA-N
Synonym r-3-boc-aminopiperidine, r-3-boc-amino piperidine, r-tert-butyl piperidin-3-ylcarbamate, tert-butyl n-3r-piperidin-3-yl carbamate, tert-butyl r-piperidin-3-ylcarbamate, r-3-tert-butoxycarbonylamino piperidine, r-3-boc-amino-piperidine, r-+-3-tert-butoxycarbonylaminopiperidine, r-piperidin-3-yl-carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 1514172
IUPAC navn tert-butyl-N-[(3R)-piperidin-3-yl]carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCNC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-3-(Boc-amino)piperidine
Opløselighedsinformation Soluble in methanol and ethanol.
Mængde 5 g
Formel vægt 200.28
Procent renhed 97%