Få mere at vide
(R)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionsyre, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498467
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15498467 1 g 1g
15418477 250 mg 250mg
15408477 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15498467 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51984.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 161024-80-2 | Molekylformel: C14H19NO4 | Molekylvægt: 265,309 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 161024-80-2
Molekylær formel C14H19NO4
Molekylvægt (g/mol) 265.309
MDL nummer MFCD01320859
InChI nøgle JTNQFJPZRTURSI-LLVKDONJSA-N
Synonym r-n-boc-3-amino-3-phenylpropanoic acid, r-3-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, boc-r-3-amino-3-phenylpropionic acid, boc-beta-phe-oh, r-3-boc-amino-3-phenylpropionic acid, r-3-boc-amino-3-phenylpropanoic acid, boc-r-phenylalanine, 3r-3-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, r-3-tert-butoxycarbonylamino-3-phenyl-propionic acid
PubChem CID 7009108
IUPAC navn (3R)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phenylpropansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid
Mængde 1 g
Beilstein 5404389
Formel vægt 265.31
Procent renhed 95%