Få mere at vide
(R)-3-(Boc-amino)-3-(4-bromophenyl)propionsyre, 95%
Artikelnummer. 15499635
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15499635 5 g 5g
15409645 250 mg 250mg
15489635 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15499635 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52166.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 261380-20-5 | C14H18BrNO4 | 344,205 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 261380-20-5
Molekylær formel C14H18BrNO4
Molekylvægt (g/mol) 344.205
MDL nummer MFCD01320860
InChI nøgle ZAMLGGRVTAXBHI-LLVKDONJSA-N
Synonym boc-r-3-amino-3-4-bromo-phenyl-propionic acid, r-3-4-bromophenyl-3-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, r-boc-4-bromo-beta-phe-oh, boc-4-bromo-l-beta-phenylalanine, boc-beta-r-4-bromophenylalanine, r-n-boc-3-amino-3-4-bromophenyl propanoic acid, boc-r-4-beta-bromophenylalanine, r-3-boc-amino-3-4-bromophenyl propionic acid, boc-r-4-bromo-beta-phenylalanine, r-n-boc-beta-4-bromophenyl-beta-alanine
PubChem CID 7009110
IUPAC navn (3R)-3-(4-bromphenyl)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)C1=CC=C(C=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-3-(Boc-amino)-3-(4-bromophenyl)propionic acid
Smeltepunkt 143 °C til 145 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 344.2
Procent renhed 95%