Få mere at vide
(R)-3-(Boc-amino)-3-(4-bromophenyl)propionsyre, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-3-(Boc-amino)-3-(4-bromophenyl)propionic acid |
| Smeltepunkt | 143°C to 145°C |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 344.2 |
| Procent renhed | 95% |