missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(R)-3-(Boc-amino)-3-(3-hydroxyphenyl)propionic acid, 95%, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15419595
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15419595

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H52109.06

Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 500788-89-6
Molekylær formel C14H19NO5
Molekylvægt (g/mol) 281.308
MDL nummer MFCD03427940
InChI nøgle KLIMLFKCLBBZKH-LLVKDONJSA-N
Synonym boc-r-3-amino-3-3-hydroxy-phenyl-propionic acid, r-3-boc-amino-3-3-hydroxyphenyl propionic acid, r-3-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-hydroxyphenyl propanoic acid, 3r-3-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-hydroxyphenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, b-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-3-hydroxy-, br, pubchem24049, pubchem24051, boc-d-beta-m-tyr-oh, boc-d-?-phe 3-oh-oh, boc-d-beta-phe 3-oh-oh
PubChem CID 2761766
IUPAC navn (3R)-3-(3-hydroxyphenyl)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)C1=CC(=CC=C1)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (R)-3-(Boc-amino)-3-(3-hydroxyphenyl)propionic acid
Mængde 5 g
Formel vægt 281.31
Procent renhed 95%
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.