Få mere at vide
(R)-3-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)propionic acid, 95%
Artikelnummer. 15457356
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15457356 1 g 1g
15477356 250 mg 250mg
15467356 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15457356 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62381.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 198544-42-2 | C23H26N2O6 | 426.469 g/mol
(R)-3-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)propionsyre anvendes som katalysator eller farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(R)-3-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)propionsyre anvendes som katalysator eller farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 198544-42-2
Molekylær formel C23H26N2O6
Molekylvægt (g/mol) 426.469
MDL nummer MFCD00798648
InChI nøgle PKAUMAVONPSDRW-LJQANCHMSA-N
Synonym fmoc-d-dap boc-oh, n2-fmoc-n3-boc-d-2,3-diaminopropionic acid, fmoc-n3-boc-d-2,3-diaminopropionic acid, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, fmoc-n-beta-boc-d-alpha,beta-diaminopropionicacid, 2r-3-tert-butoxycarbonyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, ambotzfaa1320, fmoc-d-dpr boc-oh, fmoc-d-dapa boc-oh, fmoc-dap boc-oh hydrate
PubChem CID 17040127
IUPAC navn (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-3-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)propionic acid
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 426.46
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof