Få mere at vide
(R)-(+)-3-aminoquinuclidin-dihydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10664555 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10664555 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10664555 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 382890010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    544.04 DKK
    489.65 DKK / 1g
    Spare 54.39 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
CAS: 123536-14-1 | C7H14N2·2ClH | 199,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride
CAS 123536-14-1
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >300 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H14N2·2ClH
MDL nummer MFCD00191752
Mængde 1 g
Specifik rotation +22° til +26° (20 °C, 589 nm) (C=1, vand)
Synonym r-3-aminoquinuclidine dihydrochloride, r-+-3-aminoquinuclidine dihydrochloride, r-quinuclidin-3-amine dihydrochloride, 3r-1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-amine dihydrochloride, 3r-quinuclidin-3-amine dihydrochloride, r-+-3-aminoquinuclidine 2hcl, 3r-3-aminoquinuclidine dihydrochloride, r-1-aza-bicyclo 2.2.2 oct-3-ylamine dihydrochloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-amine, dihydrochloride, 3r, pubchem9967
InChI nøgle STZHBULOYDCZET-KLXURFKVSA-N
SMIL C1CN2CCC1C(C2)N.Cl.Cl
IUPAC navn (3R)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-amin;dihydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 199.12
PubChem CID 12494972
Formel vægt 199.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(+)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.